7-Fluoro-2-tetralone ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902738-1G PC902738-250MG
APOSPC902738-1GEA 543 EUR
APOSPC902738-1G APOSPC902738-250MG
7-Fluoro-2-tetralone ≥98%
7-Fluoro-2-tetralone
Formula: C₁₀H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038615
Núm. CAS: 29419-15-6