2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902757-1G PC902757-5G
APOSPC902757-1GEA 219 EUR
APOSPC902757-1G APOSPC902757-5G
2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
2-(2-Fluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909942
Núm. CAS: 1547-11-1