6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9029-1G PC9029-5G PC9029-10G
APOSPC9029-1GEA 132 EUR
APOSPC9029-1G APOSPC9029-5G APOSPC9029-10G
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole
Formula: C₆H₃ClFN₃
Pto. de fusión: 214…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173671
Núm. CAS: 99803-85-7