1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC903007-25G PC903007-5G
APOSPC903007-25GEA 802 EUR
APOSPC903007-25G APOSPC903007-5G
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,031 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258678
Núm. CAS: 1049730-84-8