3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC903363-1G PC903363-250MG PC903363-5G PC903363-10G
APOSPC903363-1GEA 328 EUR
APOSPC903363-1G APOSPC903363-250MG APOSPC903363-5G APOSPC903363-10G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol
Formula: C₆H₃BrClFO
MW: 225,443 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28143932
Núm. CAS: 1804897-55-9