2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC903647-1G PC903647-250MG
APOSPC903647-1GEA 84.1 EUR
APOSPC903647-1G APOSPC903647-250MG
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol 95%
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09752697
Núm. CAS: 101349-12-6