3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC903678-1G PC903678-5G
APOSPC903678-1GEA 139 EUR
APOSPC903678-1G APOSPC903678-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
MW: 153,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835197
Núm. CAS: 170572-50-6