2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC903755-1G PC903755-250MG PC903755-5G
APOSPC903755-1GEA 29 EUR
APOSPC903755-1G APOSPC903755-250MG APOSPC903755-5G
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Br₂FN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18089317
Núm. CAS: 172377-05-8