2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC903778-1G PC903778-5G
APOSPC903778-1GEA 429 EUR
APOSPC903778-1G APOSPC903778-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
MW: 190,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399874
Núm. CAS: 888739-68-2