3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9038-1G PC9038-5G
APOSPC9038-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9038-1G APOSPC9038-5G
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Formula: C₆H₃F₉O
Pto. Ebullición: 52 °C (41 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042341
Núm. CAS: 89807-87-4