1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC903913-1G PC903913-5G
APOSPC903913-1GEA 132 EUR
APOSPC903913-1G APOSPC903913-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11707230
Núm. CAS: 497833-04-2