1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC903922-1G PC903922-5G
APOSPC903922-1GEA 21.9 EUR
APOSPC903922-1G APOSPC903922-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
Formula: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Pto. de fusión: 59…60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15527686
Núm. CAS: 118664-99-6