5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC903941-10G PC903941-5G
APOSPC903941-10GEA 1050 EUR
APOSPC903941-10G APOSPC903941-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185683
Núm. CAS: 716-31-4