(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-4,4-DiF-Pro-OH·HCl
PC903976-100MG PC903976-250MG
APOSPC903976-100MGEA 49.3 EUR
APOSPC903976-100MG APOSPC903976-250MG
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₅H₇F₂NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22199978
Núm. CAS: 1588480-37-8