2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC903990-1G PC903990-250MG PC903990-5G
APOSPC903990-1GEA 134 EUR
APOSPC903990-1G APOSPC903990-250MG APOSPC903990-5G
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid
Formula: C₈H₁₂F₂O₂
MW: 178,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042913
Núm. CAS: 915030-40-9