5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904015-1G
PC904015-5G
APOSPC904015-1GEA
102
EUR
APOSPC904015-1G
APOSPC904015-5G
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₆H₅F₃N₂O₂ MW: 194,111 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12827694 Núm. CAS: 179732-64-0 |