Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2,3-difluoroisonicotinate
PC904212-1G
PC904212-5G
APOSPC904212-1GEA
165
EUR
APOSPC904212-1G
APOSPC904212-5G
Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate
Formula:
C₈H₇F₂NO₂ MW: 187,143 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21365096 Núm. CAS: 1359828-98-0 |