4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904276-1G PC904276-500MG
APOSPC904276-1GEA 719 EUR
APOSPC904276-1G APOSPC904276-500MG
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₆H₆ClF₃N₂
MW: 198,573 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21647876
Núm. CAS: 1222556-79-7