tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
PC904377-5G
APOSPC904377-5GEA 148 EUR
APOSPC904377-5G
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
Formula: C₉H₁₅F₂NO₂
MW: 207,218 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10001483
Núm. CAS: 1029720-19-1