1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904396-1G PC904396-250MG
APOSPC904396-1GEA 719 EUR
APOSPC904396-1G APOSPC904396-250MG
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone
Formula: C₈H₇ClFNO
MW: 187,599 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113354
Núm. CAS: 937816-85-8