2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904455-1G PC904455-5G
APOSPC904455-1GEA 36.4 EUR
APOSPC904455-1G APOSPC904455-5G
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527248
Núm. CAS: 110729-51-6