5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904484-1G PC904484-250MG
APOSPC904484-1GEA 734 EUR
APOSPC904484-1G APOSPC904484-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone
Formula: C₁₁H₁₂FNO
MW: 193,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19348296
Núm. CAS: 80942-15-0