5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904522-100MG PC904522-1G
APOSPC904522-100MGEA 183 EUR
APOSPC904522-100MG APOSPC904522-1G
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₉H₇FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12962794
Núm. CAS: 1027530-64-8