(S)-2-(Hydroxymethyl)-4,4-difluoropyrrolidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-(4,4-Difluoropyrrolidin-2-yl)methanol hydrochloride
PC904562-1G PC904562-250MG
APOSPC904562-1GEA 265 EUR
APOSPC904562-1G APOSPC904562-250MG
(S)-2-(Hydroxymethyl)-4,4-difluoropyrrolidine hydrochloride 95%
(S)-2-(Hydroxymethyl)-4,4-difluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₉F₂NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22570251
Núm. CAS: 623583-10-8