(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC904564-1G PC904564-5G
APOSPC904564-1GEA 310 EUR
APOSPC904564-1G APOSPC904564-5G
(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
(S)-3-Fluoropyrrolidine
Formula: C₄H₈FN
MW: 89,111 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738461
Núm. CAS: 136725-54-7