2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904567-1G PC904567-250MG
APOSPC904567-1GEA 626 EUR
APOSPC904567-1G APOSPC904567-250MG
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇FO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406363
Núm. CAS: 914301-44-3