6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904597-1G PC904597-250MG
APOSPC904597-1GEA 806 EUR
APOSPC904597-1G APOSPC904597-250MG
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₇H₆FN₃
MW: 151,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11616901
Núm. CAS: 920036-28-8