4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904607-1G PC904607-250MG
APOSPC904607-1GEA 734 EUR
APOSPC904607-1G APOSPC904607-250MG
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene
Formula: C₈H₉FO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09259030
Núm. CAS: 828270-66-2