(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904722-1G PC904722-250MG
APOSPC904722-1GEA 88.6 EUR
APOSPC904722-1G APOSPC904722-250MG
(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol 95%
(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18633079
Núm. CAS: 1123172-89-3