Methyl 5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904751-1G PC904751-250MG
APOSPC904751-1GEA 0 EUR
APOSPC904751-1G APOSPC904751-250MG
Methyl 5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl 5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₅F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09754160
Núm. CAS: 6833-82-5