5-Fluoro-2,N-dimethylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC904944-1G PC904944-5G
APOSPC904944-1GEA 145 EUR
APOSPC904944-1G APOSPC904944-5G
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline 98%
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000410
Núm. CAS: 881848-77-7