6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC904990-1G PC904990-250MG
APOSPC904990-1GEA 806 EUR
APOSPC904990-1G APOSPC904990-250MG
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅FN₄
MW: 152,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072710
Núm. CAS: 1245644-40-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR