5-Fluoro-4-chromanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905030-100MG PC905030-250MG
APOSPC905030-100MGEA 69.6 EUR
APOSPC905030-100MG APOSPC905030-250MG
5-Fluoro-4-chromanone 95%
5-Fluoro-4-chromanone
Formula: C₉H₇FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743992
Núm. CAS: 188826-32-6