3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC905038-1G PC905038-5G
APOSPC905038-1GEA 26.1 EUR
APOSPC905038-1G APOSPC905038-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21606586
Núm. CAS: 185345-46-4