N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905067-1G PC905067-250MG
APOSPC905067-1GEA 371 EUR
APOSPC905067-1G APOSPC905067-250MG
N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide
Formula: C₈H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441851
Núm. CAS: 153797-65-0