7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905115-1G PC905115-250MG
APOSPC905115-1GEA 422 EUR
APOSPC905115-1G APOSPC905115-250MG
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formula: C₇H₅FN₂O
MW: 152,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845366
Núm. CAS: 268734-39-0