N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905146-1G PC905146-250MG
APOSPC905146-1GEA 647 EUR
APOSPC905146-1G APOSPC905146-250MG
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441833
Núm. CAS: 1313712-60-5