2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC905151-1G PC905151-250MG
APOSPC905151-1GEA 151 EUR
APOSPC905151-1G APOSPC905151-250MG
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441897
Núm. CAS: 1313712-35-4