5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905200-1G PC905200-250MG
APOSPC905200-1GEA 632 EUR
APOSPC905200-1G APOSPC905200-250MG
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16608118
Núm. CAS: 1227606-17-8