1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905242-100G PC905242-10G PC905242-25G
APOSPC905242-100GEA 1150 EUR
APOSPC905242-100G APOSPC905242-10G APOSPC905242-25G
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864517
Núm. CAS: 936940-82-8