2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905253-1G PC905253-250MG
APOSPC905253-1GEA 130 EUR
APOSPC905253-1G APOSPC905253-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24539280
Núm. CAS: 177034-25-2