4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905290-1G PC905290-250MG
APOSPC905290-1GEA 81.2 EUR
APOSPC905290-1G APOSPC905290-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid 95%
4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid
Formula: C₆H₈F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130210
Núm. CAS: 50632-83-2