5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905338-1G PC905338-250MG
APOSPC905338-1GEA 400 EUR
APOSPC905338-1G APOSPC905338-250MG
5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formula: C₆H₅ClFNO
MW: 161,561 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972393
Núm. CAS: 884494-79-5