2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905356-1G
PC905356-5G
APOSPC905356-1GEA
322
EUR
APOSPC905356-1G
APOSPC905356-5G
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline
Formula:
C₇H₇FN₂O₂ MW: 170,141 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18397069 Núm. CAS: 1261676-68-9 |