2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905367-1G PC905367-5G
APOSPC905367-1GEA 88.6 EUR
APOSPC905367-1G APOSPC905367-5G
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine 95%
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine
Formula: C₆H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520697
Núm. CAS: 149489-32-7