Potassium (chloromethyl)trifluoroborate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC905379-1G PC905379-5G
APOSPC905379-1GEA 48 EUR
APOSPC905379-1G APOSPC905379-5G
Potassium (chloromethyl)trifluoroborate 95%
Potassium (chloromethyl)trifluoroborate
Formula: CH₂BClF₃·K
MW: 156.384 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11052821
Núm. CAS: 1279123-64-6