4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC905423-100MG PC905423-250MG
APOSPC905423-100MGEA 68.3 EUR
APOSPC905423-100MG APOSPC905423-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18258885
Núm. CAS: 1256824-06-2