3-(Fluoromethyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905438-1G PC905438-250MG
APOSPC905438-1GEA 217 EUR
APOSPC905438-1G APOSPC905438-250MG
3-(Fluoromethyl)aniline 95%
3-(Fluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₈FN
MW: 125,144 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466952
Núm. CAS: 456-46-2