Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC905466-250MG PC905466-5G
APOSPC905466-250MGEA 174 EUR
APOSPC905466-250MG APOSPC905466-5G
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide
Formula: C₇H₁₃BF₃O₂·K
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11505934
Núm. CAS: 1350320-55-6