8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905560-1G PC905560-250MG
APOSPC905560-1GEA 391 EUR
APOSPC905560-1G APOSPC905560-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06824210
Núm. CAS: 904369-10-4